4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307958-1G OR307958-250MG
APOSOR307958-1GEA 348 EUR
APOSOR307958-1G APOSOR307958-250MG
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08754055
Núm. CAS: 657391-86-1