4-Cloro-6,8-dimetilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
OR307965-1G
APOSOR307965-1GEA 95.7 EUR
APOSOR307965-1G
4-Cloro-6,8-dimetilquinolina
4-Cloro-6,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₀ClN
MW: 191,6568 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087699
Núm. CAS: 196803-72-2