4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307967-1G OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA 325 EUR
APOSOR307967-1G APOSOR307967-5G
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787733
Núm. CAS: 103862-63-1