4-Cloro-7,8-dimetilquinolina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307968-1G OR307968-5G
APOSOR307968-1GEA 138 EUR
APOSOR307968-1G APOSOR307968-5G
4-Cloro-7,8-dimetilquinolina
4-Cloro-7,8-dimetilquinolina
Formula: C₁₁H₁₀ClN
Pto. de fusión: 61…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 181950-53-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III