(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (S)-(+)-Isopropanolamina
OR30797-25G OR30797-5G OR30797-1G
APOSOR30797-25GEA 75.4 EUR
APOSOR30797-25G APOSOR30797-5G APOSOR30797-1G
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol 98%
(S)-(+)-1-Aminopropan-2-ol
Formula: C₃H₉NO
MW: 75,11 g/mol
Pto. Ebullición: 160 °C
Pto. de fusión: 19…26 °C
Densidad: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064429
Núm. CAS: 2799-17-9
EINECS: 220-533-4
UN: 3259
ADR: 8,II