4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR307971-5G
APOSOR307971-5GEA 97.3 EUR
APOSOR307971-5G
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
4-Chloro-8-methoxy-2-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,66 g/mol
Pto. de fusión: 80…85 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00272401
Núm. CAS: 64951-58-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III