4-Chloro-8-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR307972-5G
APOSOR307972-5GEA 139 EUR
APOSOR307972-5G
4-Chloro-8-methoxyquinoline
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,6296 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00033679
Núm. CAS: 16778-21-5