6,8-Dichloro-4-quinolinol
Proveedor: Apollo Scientific
OR307976-1G OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA 261 EUR
APOSOR307976-1G APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Formula: C₉H₅Cl₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272390
Núm. CAS: 57935-38-3