6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR307997-1G OR307997-5G
APOSOR307997-1GEA 310 EUR
APOSOR307997-1G APOSOR307997-5G
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
6,7-Dimethylquinoline-2,3-dicarboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09787799
Núm. CAS: 948294-45-9