Isotiocianato de 2-bromofenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR3080-1G OR3080-5G
APOSOR3080-1GEA 0 EUR
APOSOR3080-1G APOSOR3080-5G
Isotiocianato de 2-bromofenilo 98%
Isotiocianato de 2-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNS
Pto. Ebullición: 257 °C
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004799
Núm. CAS: 13037-60-0