N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(N-Boc-N-methylamino)propylamine, N-Methylpropane-1,3-diamine, N-BOC protected
OR308000-1G OR308000-5G
APOSOR308000-1GEA 49.3 EUR
APOSOR308000-1G APOSOR308000-5G
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
N-Boc-N-methyl-1,3-diaminopropane
Formula: C₉H₂₀N₂O₂
MW: 188.271 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631189
Núm. CAS: 150349-36-3