tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-aminobutyl(methyl)carbamate, N-(4-Aminobutyl)-N-methyl carbamic acid tert-butyl ester
OR308002-1G
APOSOR308002-1GEA 144 EUR
APOSOR308002-1G
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
tert-Butyl-4-aminobutyl(methyl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₂N₂O₂
MW: 202,2900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03001681
Núm. CAS: 144222-23-1