3-yodooxetano
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-yodooxetano
3-yodooxetano
Formula: C₃H₅IO
Pto. Ebullición: 166 °C
Densidad: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544403
Núm. CAS: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III