Oxetan-3-ylmethanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR308006-1G OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA 40.6 EUR
APOSOR308006-1G APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formula: C₄H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD17015894
Núm. CAS: 6246-06-6