3-Oxetanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-amino-oxetane, 3-Aminooxetane
OR308008-1G OR308008-10G
APOSOR308008-1GEA 46.4 EUR
APOSOR308008-1G APOSOR308008-10G
3-Oxetanamine 97%
3-Oxetanamine
Formula: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Pto. Ebullición: 99 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD08544363
Núm. CAS: 21635-88-1
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III