tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR308015-1G OR308015-5G
APOSOR308015-1GEA 0 EUR
APOSOR308015-1G APOSOR308015-5G
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-amino-3-methylazetidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12408556
Núm. CAS: 1158758-77-0