3-Azetidinone hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Azetidin-3-one hydrochloride
OR308018-25G
APOSOR308018-25GEA 75.4 EUR
APOSOR308018-25G
3-Azetidinone hydrochloride 95%
3-Azetidinone hydrochloride
Formula: C₃H₆ClNO
MW: 107,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861742
Núm. CAS: 17557-84-5