Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308020-100G OR308020-25G OR308020-5G
APOSOR308020-100GEA 0 EUR
APOSOR308020-100G APOSOR308020-25G APOSOR308020-5G
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClNO₂
Pto. Ebullición: 187…192 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861758
Núm. CAS: 100202-39-9