3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR308021-1G
OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA
74.1
EUR
APOSOR308021-1G
APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formula:
C4H10ClNO MW: 123.58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100994 Núm. CAS: 124668-46-8 |