1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 24.8 EUR
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formula: C₉H₁₆INO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09951816
Núm. CAS: 253176-94-2