3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 0 EUR
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Formula: C₄H₉NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10565802
Núm. CAS: 111043-48-2