tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl azetidin-3-yl(methyl)carbamate hydrochloride
OR308031-25G
APOSOR308031-25GEA 172 EUR
APOSOR308031-25G
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
tert-Butyl N-(azetidin-3-yl)-N-methylcarbamate hydrochloride
Formula: C₉H₁₉ClN₂O₂
MW: 222,712 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12963843
Núm. CAS: 943060-59-1