3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-(1-Aminoéthyl)-1-azétidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle, 1-Boc-(3-Aminoethyl)azetidine, 1-Azetidinecarboxylic acid, 3-(1-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
OR308034-1G OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA 98.6 EUR
APOSOR308034-1G APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200.282 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878606
Núm. CAS: 898271-20-0