6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-2-hydroxybenzoxazole, 6-Amino-2-benzoxazolone, 6-Amino-2-benzoxazolinone
OR30804-5G
APOSOR30804-5GEA 236 EUR
APOSOR30804-5G
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one 96%
6-Amino-1,3-benzoxazol-2(3H)-one
Formula: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Pto. de fusión: 199…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00463899
Núm. CAS: 22876-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III