7-Azaindole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR308041-1G OR308041-250MG
APOSOR308041-1GEA 0 EUR
APOSOR308041-1G APOSOR308041-250MG
7-Azaindole-5-boronic acid
7-Azaindole-5-boronic acid
Formula: C₇H₇BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234881
Núm. CAS: 944059-24-9