5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-7-azaindole-3-carboxylic acid
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 95.7 EUR
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.0400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09965908
Núm. CAS: 849068-61-7