3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 183 EUR
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formula: C7H4BrClN2
MW: 231,4800 g/mol
Pto. de fusión: 214…215 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09880132
Núm. CAS: 1000340-39-5