1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308056-1G OR308056-250MG
APOSOR308056-1GEA 85.7 EUR
APOSOR308056-1G APOSOR308056-250MG
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester 97%
1H-Indazole-7-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Pto. de fusión: 180…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059264
Núm. CAS: 915411-02-8