2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR308059-1G OR308059-5G
APOSOR308059-1GEA 255 EUR
APOSOR308059-1G APOSOR308059-5G
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₁₉BN₂O₂
MW: 258,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11109457
Núm. CAS: 845751-67-9