(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid, (2S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
OR308062-1G OR308062-5G
APOSOR308062-1GEA 119 EUR
APOSOR308062-1G APOSOR308062-5G
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
(S)-1-Boc-Piperazine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179105
Núm. CAS: 159532-59-9