(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-1-tert-Butyl 2-methyl piperazine-1,2-dicarboxylate
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 97.3 EUR
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,2875 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115328
Núm. CAS: 796096-64-5