(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-tert-butyl 3-methyl (3S)-piperazine-1,3-dicarboxylate
OR308068-1G OR308068-5G OR308068-10G
APOSOR308068-1GEA 36.4 EUR
APOSOR308068-1G APOSOR308068-5G APOSOR308068-10G
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl 3-methyl piperazine-1,3-dicarboxylate
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₄
MW: 244,2875 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115326
Núm. CAS: 314741-39-4