(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308073-1G OR308073-5G
APOSOR308073-1GEA 133 EUR
APOSOR308073-1G APOSOR308073-5G
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
(S)-1-Boc-(2-hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772093
Núm. CAS: 1030377-21-9