(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308074-1G OR308074-5G
APOSOR308074-1GEA 0 EUR
APOSOR308074-1G APOSOR308074-5G
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07772092
Núm. CAS: 169448-87-7