Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308077-1G OR308077-5G
APOSOR308077-1GEA 0 EUR
APOSOR308077-1G APOSOR308077-5G
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 199…201 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00229214
Núm. CAS: 16205-46-2