7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR308079-1G OR308079-250MG
APOSOR308079-1GEA 148 EUR
APOSOR308079-1G APOSOR308079-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13193623
Núm. CAS: 1005206-17-6