Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR308080-1G OR308080-250MG OR308080-5G
APOSOR308080-1GEA 741 EUR
APOSOR308080-1G APOSOR308080-250MG APOSOR308080-5G
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044772
Núm. CAS: 769109-13-9