[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308081-1G OR308081-5G
APOSOR308081-1GEA 0 EUR
APOSOR308081-1G APOSOR308081-5G
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07376943
Núm. CAS: 933708-92-0