3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR308082-1G OR308082-500MG OR308082-5G
APOSOR308082-1GEA 0 EUR
APOSOR308082-1G APOSOR308082-500MG APOSOR308082-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid 97%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-4-carboxylic acid
Formula: C₇H₅N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18803553
Núm. CAS: 933728-33-7