6-Quinazolinecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Quinazoline-6-carboxylic acid
OR308084-100MG OR308084-250MG
APOSOR308084-100MGEA 221 EUR
APOSOR308084-100MG APOSOR308084-250MG
6-Quinazolinecarboxylic acid
6-Quinazolinecarboxylic acid
Formula: C₉H₆N₂O₂
MW: 174,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520386
Núm. CAS: 676326-53-7