cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308090-100MG OR308090-1G OR308090-250MG
APOSOR308090-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR308090-100MG APOSOR308090-1G APOSOR308090-250MG
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
cis-tert-Butyl-N-(3-aminocyclobutyl)carbamate
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
Pto. de fusión: 111…112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11099896
Núm. CAS: 1212395-34-0