Isotiocianato de 3-bromofenilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Bromo-3-isothiocyanatobenzene
OR3081-25G OR3081-5G OR3081-100G
APOSOR3081-25GEA 145 EUR
APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G APOSOR3081-100G
Isotiocianato de 3-bromofenilo 97%
Isotiocianato de 3-bromofenilo
Formula: C₇H₄BrNS
MW: 214.09 g/mol
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004803
Núm. CAS: 2131-59-1
UN: 3335
ADR: 9 III