Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate
OR308100-1G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formula: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/10mmHg
Densidad: 1,0727 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09758972
Núm. CAS: 17205-02-6