3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR308101-1G OR308101-5G
APOSOR308101-1GEA 63.8 EUR
APOSOR308101-1G APOSOR308101-5G
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08705859
Núm. CAS: 194788-10-8