cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (cis-3-hydroxycyclobutyl)carbamate
OR308102-1G OR308102-5G OR308102-25G
APOSOR308102-1GEA 84.1 EUR
APOSOR308102-1G APOSOR308102-5G APOSOR308102-25G
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate 97%
cis-tert-Butyl-3-hydroxycyclobutylcarbamate
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09038208
Núm. CAS: 389890-43-1