3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308103-1G OR308103-5G
APOSOR308103-1GEA 184 EUR
APOSOR308103-1G APOSOR308103-5G
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone 96%
3-(Hydroxymethyl)cyclobutanone
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100969
Núm. CAS: 183616-18-4