4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR30811-1G
OR30811-250MG
APOSOR30811-1GEA
116
EUR
APOSOR30811-1G
APOSOR30811-250MG
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
4-Phenyl-tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formula:
C₁₂H₁₄O₃ MW: 206,24 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00085758 Núm. CAS: 182491-21-0 |