2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR308111-100MG OR308111-1G OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA 58 EUR
APOSOR308111-100MG APOSOR308111-1G APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₁H₂₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234738
Núm. CAS: 885270-86-0