2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonane
OR308113-5G
APOSOR308113-5GEA
68.3
EUR
APOSOR308113-5G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula:
C₁₂H₂₂N₂O₂ MW: 226,32 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09834803 Núm. CAS: 236406-55-6 |