tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-butyl N-(4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
OR308121-5G
APOSOR308121-5GEA 69.6 EUR
APOSOR308121-5G
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
tert-Butyl (4-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
MW: 214,3100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703167
Núm. CAS: 163271-08-7